Merck
ENA332672699
Enamine
methyl N-[(4-aminophenyl)methyl]carbamate
Größe auswählen
100 MG
217,90 €
250 MG
292,00 €
500 MG
507,80 €
1 G
662,50 €
2.5 G
1.256,60 €
5 G
1.836,40 €
10 G
2.702,20 €
Lieferanten-SKU: EN300-80094-100MG
217,90 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
217,90 €
250 MG
292,00 €
500 MG
507,80 €
1 G
662,50 €
2.5 G
1.256,60 €
5 G
1.836,40 €
10 G
2.702,20 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-80094-100MG
217,90 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
84-86
Iupac Name
methyl 4-aminobenzylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H12N2O2/c1-13-9(12)11-6-7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5H,6,10H2,1H3,(H,11,12)
InChIKey
MFQVSXFZFMRDFR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80094
Melting Point
84-86
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80094
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)