Wichtige Dokumente
ENA321763421
Enamine
3-[(3-methylphenyl)methoxy]aniline
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-74326-100MG
126,90 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-74326-100MG
126,90 €
Iupac Name
3-[(3-methylbenzyl)oxy]aniline
Inchi Code
1S/C14H15NO/c1-11-4-2-5-12(8-11)10-16-14-7-3-6-13(15)9-14/h2-9H,10,15H2,1H3
InChIKey
PFDQOMBDBSBDAU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74326
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)