Merck
ENA321762043
Enamine
4-tert-butylpiperidine
Größe auswählen
100 MG
113,90 €
250 MG
143,80 €
500 MG
201,00 €
1 G
245,20 €
2.5 G
409,00 €
5 G
682,00 €
Lieferanten-SKU: EN300-60666-100MG
113,90 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
113,90 €
250 MG
143,80 €
500 MG
201,00 €
1 G
245,20 €
2.5 G
409,00 €
5 G
682,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-60666-100MG
113,90 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-tert-butylpiperidine
Inchi Code
1S/C9H19N/c1-9(2,3)8-4-6-10-7-5-8/h8,10H,4-7H2,1-3H3
InChIKey
HAKKTZOUPCDMCN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60666
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60666
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)