Merck
ENA313839416
Enamine
2-[4-(propan-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]ethan-1-amine dihydrochloride
Größe auswählen
100 MG
102,20 €
250 MG
125,60 €
500 MG
172,40 €
1 G
208,80 €
2.5 G
376,50 €
5 G
545,50 €
10 G
787,30 €
Lieferanten-SKU: EN300-72334-100MG
102,20 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
102,20 €
250 MG
125,60 €
500 MG
172,40 €
1 G
208,80 €
2.5 G
376,50 €
5 G
545,50 €
10 G
787,30 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.14
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-72334-100MG
102,20 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(4-isopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)ethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N4.2ClH/c1-6(2)11-5-9-10-7(11)3-4-8;;/h5-6H,3-4,8H2,1-2H3;2*1H
InChIKey
VFNAJRFMRSYXED-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72334
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72334
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)