Merck
ENA313839179
Enamine
2-(1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl)acetic acid
Größe auswählen
100 MG
145,10 €
250 MG
186,70 €
500 MG
268,60 €
1 G
332,30 €
2.5 G
550,70 €
5 G
914,70 €
10 G
1.642,70 €
Lieferanten-SKU: EN300-72711-100MG
145,10 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
145,10 €
250 MG
186,70 €
500 MG
268,60 €
1 G
332,30 €
2.5 G
550,70 €
5 G
914,70 €
10 G
1.642,70 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-72711-100MG
145,10 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
35-36
Iupac Name
1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenylacetic acid
Inchi Code
1S/C12H14O2/c13-12(14)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-2,4,7,10H,3,5-6,8H2,(H,13,14)
InChIKey
JMLRZDXOJMFVPB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72711
Melting Point
35-36
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72711
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)