Merck
ENA313839013
Enamine
2-chloro-N-{2-[(1-cyanopropan-2-yl)sulfanyl]phenyl}acetamide
Größe auswählen
100 MG
134,70 €
250 MG
173,70 €
500 MG
288,10 €
1 G
397,30 €
2.5 G
735,30 €
5 G
1.065,50 €
Lieferanten-SKU: EN300-72790-100MG
134,70 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
134,70 €
250 MG
173,70 €
500 MG
288,10 €
1 G
397,30 €
2.5 G
735,30 €
5 G
1.065,50 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.77
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-72790-100MG
134,70 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-N-{2-[(2-cyano-1-methylethyl)sulfanyl]phenyl}acetamide
Inchi Code
1S/C12H13ClN2OS/c1-9(6-7-14)17-11-5-3-2-4-10(11)15-12(16)8-13/h2-5,9H,6,8H2,1H3,(H,15,16)
InChIKey
MTHFTOSIFISKGQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72790
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72790
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)