Merck
ENA311759910
Enamine
2-methyl-2-[4-(2-methylpropoxy)phenyl]propan-1-amine
Größe auswählen
100 MG
207,50 €
250 MG
277,70 €
500 MG
483,10 €
1 G
627,40 €
2.5 G
1.187,70 €
5 G
1.733,70 €
10 G
2.550,10 €
Lieferanten-SKU: EN300-71501-100MG
207,50 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
207,50 €
250 MG
277,70 €
500 MG
483,10 €
1 G
627,40 €
2.5 G
1.187,70 €
5 G
1.733,70 €
10 G
2.550,10 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.34
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-71501-100MG
207,50 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(4-isobutoxyphenyl)-2-methyl-1-propanamine
Inchi Code
1S/C14H23NO/c1-11(2)9-16-13-7-5-12(6-8-13)14(3,4)10-15/h5-8,11H,9-10,15H2,1-4H3
InChIKey
DPBVXGYIBZPQRV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71501
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71501
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)