Wichtige Dokumente
ENA308584741
Enamine
3-(4-fluorobenzenesulfonyl)butanoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-69563-100MG
141,20 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-69563-100MG
141,20 €
mp (Schmelzpunkt)
127-128
Iupac Name
3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]butanoic acid
Inchi Code
1S/C10H11FO4S/c1-7(6-10(12)13)16(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h2-5,7H,6H2,1H3,(H,12,13)
InChIKey
VKSJLNGCOQANCQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69563
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)