Wichtige Dokumente
ENA308584689
Enamine
2-methyl-3-(morpholin-4-yl)propan-1-amine
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
2-methyl-3-(4-morpholinyl)propylamine
Inchi Code
1S/C8H18N2O/c1-8(6-9)7-10-2-4-11-5-3-10/h8H,2-7,9H2,1H3
InChIKey
GPXXXZSVLBMZPW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69484
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69484
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)