Merck
ENA308583395
Enamine
2-chloro-N-[2-(naphthalen-2-yloxy)ethyl]acetamide
Größe auswählen
100 MG
232,20 €
250 MG
312,80 €
500 MG
548,10 €
1 G
698,90 €
Lieferanten-SKU: EN300-47307-100MG
232,20 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
232,20 €
250 MG
312,80 €
500 MG
548,10 €
1 G
698,90 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.72
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-47307-100MG
232,20 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-N-[2-(2-naphthyloxy)ethyl]acetamide
Inchi Code
1S/C14H14ClNO2/c15-10-14(17)16-7-8-18-13-6-5-11-3-1-2-4-12(11)9-13/h1-6,9H,7-8,10H2,(H,16,17)
InChIKey
CGYGCUMMGCNLNT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-47307
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-47307
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)