Merck
ENA308583237
Enamine
1-methyl-4-(4-methyl-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)pyridin-1-ium iodide
Größe auswählen
100 MG
126,90 €
250 MG
159,40 €
500 MG
260,80 €
1 G
362,20 €
2.5 G
666,40 €
5 G
964,10 €
10 G
1.407,40 €
Lieferanten-SKU: EN300-68317-100MG
126,90 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
126,90 €
250 MG
159,40 €
500 MG
260,80 €
1 G
362,20 €
2.5 G
666,40 €
5 G
964,10 €
10 G
1.407,40 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
333.13
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-68317-100MG
126,90 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-methyl-4-(4-methyl-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)pyridinium iodide
Inchi Code
1S/C10H11N3O2.HI/c1-10(8(14)11-9(15)12-10)7-3-5-13(2)6-4-7;/h3-6H,1-2H3,(H-,11,12,14,15);1H
InChIKey
LHBBIEQWDHIVMC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
[I-]
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68317
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68317
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)