Wichtige Dokumente
ENA300790795
Enamine
2-(4-hydroxypiperidin-1-yl)-2-phenylacetic acid hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-66865-100MG
294,60 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-66865-100MG
294,60 €
Iupac Name
(4-hydroxy-1-piperidinyl)(phenyl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H17NO3.ClH/c15-11-6-8-14(9-7-11)12(13(16)17)10-4-2-1-3-5-10;/h1-5,11-12,15H,6-9H2,(H,16,17);1H
InChIKey
RIHZGNJVXMZYAO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66865
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)