Wichtige Dokumente
ENA295068560
Enamine
N1-(quinazolin-4-yl)ethane-1,2-diamine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-61739-100MG
294,60 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-61739-100MG
294,60 €
mp (Schmelzpunkt)
58-60
Iupac Name
N~1~-(4-quinazolinyl)-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C10H12N4/c11-5-6-12-10-8-3-1-2-4-9(8)13-7-14-10/h1-4,7H,5-6,11H2,(H,12,13,14)
InChIKey
HHIMHGQBYIQLKK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61739
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)