Merck
ENA250698954
Enamine
2-amino-4-methoxybenzene-1-sulfonamide
Größe auswählen
100 MG
165,90 €
250 MG
220,50 €
500 MG
379,10 €
1 G
503,90 €
2.5 G
944,60 €
5 G
1.374,90 €
10 G
2.017,10 €
Lieferanten-SKU: EN300-59044-100MG
165,90 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
165,90 €
250 MG
220,50 €
500 MG
379,10 €
1 G
503,90 €
2.5 G
944,60 €
5 G
1.374,90 €
10 G
2.017,10 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-59044-100MG
165,90 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
141-143
Iupac Name
2-amino-4-methoxybenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H10N2O3S/c1-12-5-2-3-7(6(8)4-5)13(9,10)11/h2-4H,8H2,1H3,(H2,9,10,11)
InChIKey
KQDZEDHMFMVZRU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59044
Melting Point
141-143
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59044
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)