Wichtige Dokumente
ENA249152482
Enamine
1-phenyl-1,4-diazepane
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-51218-100MG
185,40 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-51218-100MG
185,40 €
Iupac Name
1-phenyl-1,4-diazepane
Inchi Code
1S/C11H16N2/c1-2-5-11(6-3-1)13-9-4-7-12-8-10-13/h1-3,5-6,12H,4,7-10H2
InChIKey
FAJGKPMGLMWSKW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51218
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)