Merck
ENA249152307
Enamine
1-bromo-4-(butan-2-yloxy)benzene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.12
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-bromo-4-sec-butoxybenzene
Inchi Code
1S/C10H13BrO/c1-3-8(2)12-10-6-4-9(11)5-7-10/h4-8H,3H2,1-2H3
InChIKey
WRGSCINCRHLIPC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56133
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56133
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)