Merck
ENA245488087
Enamine
3-tert-butyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane
Größe auswählen
100 MG
294,60 €
250 MG
402,50 €
500 MG
637,80 €
1 G
804,20 €
2.5 G
1.533,50 €
5 G
2.247,20 €
Lieferanten-SKU: EN300-55510-100MG
294,60 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
294,60 €
250 MG
402,50 €
500 MG
637,80 €
1 G
804,20 €
2.5 G
1.533,50 €
5 G
2.247,20 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-55510-100MG
294,60 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-tert-butyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane
Inchi Code
1S/C10H18O/c1-10(2,3)7-4-5-8-9(6-7)11-8/h7-9H,4-6H2,1-3H3
InChIKey
BWERZOKUEPUTTM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55510
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55510
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)