Wichtige Dokumente
ENA245487461
Enamine
5-benzyl-1,3-thiazol-2-amine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-55375-100MG
85,30 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-55375-100MG
85,30 €
Iupac Name
5-benzyl-1,3-thiazol-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H10N2S.ClH/c11-10-12-7-9(13-10)6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,7H,6H2,(H2,11,12);1H
InChIKey
ULAQYRGGOOBOLJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55375
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)