Merck
ENA245486316
Enamine
2-(piperidin-1-yl)pyridine-4-carboximidamide hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
207,50 €
250 MG
277,70 €
500 MG
483,10 €
1 G
627,40 €
Lieferanten-SKU: EN300-55172-100MG
207,50 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
207,50 €
250 MG
277,70 €
500 MG
483,10 €
1 G
627,40 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.74
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-55172-100MG
207,50 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(1-piperidinyl)-4-pyridinecarboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H16N4.ClH/c12-11(13)9-4-5-14-10(8-9)15-6-2-1-3-7-15;/h4-5,8H,1-3,6-7H2,(H3,12,13);1H
InChIKey
BNCRMDZAEBEELD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55172
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55172
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)