Wichtige Dokumente
ENA245485514
Enamine
1-{[4-(aminomethyl)phenyl]methyl}-1,2-dihydropyridin-2-one hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-52807-50MG
354,40 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-52807-50MG
354,40 €
Iupac Name
1-[4-(aminomethyl)benzyl]-2(1H)-pyridinone hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H14N2O.ClH/c14-9-11-4-6-12(7-5-11)10-15-8-2-1-3-13(15)16;/h1-8H,9-10,14H2;1H
InChIKey
VULDQKRUJWUIBM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52807
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)