Merck
ENA245485203
Enamine
N-ethyl-3,4-dimethoxyaniline
Größe auswählen
100 MG
129,50 €
250 MG
165,90 €
500 MG
236,10 €
1 G
289,40 €
2.5 G
416,80 €
5 G
630,00 €
10 G
1.020,00 €
Lieferanten-SKU: EN300-32803-100MG
129,50 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
129,50 €
250 MG
165,90 €
500 MG
236,10 €
1 G
289,40 €
2.5 G
416,80 €
5 G
630,00 €
10 G
1.020,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-32803-100MG
129,50 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-ethyl-3,4-dimethoxyaniline
Inchi Code
1S/C10H15NO2/c1-4-11-8-5-6-9(12-2)10(7-8)13-3/h5-7,11H,4H2,1-3H3
InChIKey
PEQJBOMPGWYIRO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32803
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32803
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)