Merck
ENA238712106
Enamine
5-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1,4-benzoxazepine
Größe auswählen
100 MG
376,50 €
Lieferanten-SKU: EN300-50113-100MG
376,50 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
376,50 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-50113-100MG
376,50 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1,4-benzoxazepine
Inchi Code
1S/C10H13NO/c1-8-9-4-2-3-5-10(9)12-7-6-11-8/h2-5,8,11H,6-7H2,1H3
InChIKey
BDMKKDLAKZPRIO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
80
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50113
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50113
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)