Merck
ENA238710834
Enamine
1-amino-4-tert-butylcyclohexane-1-carboxylic acid hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
186,70 €
250 MG
246,50 €
500 MG
363,50 €
1 G
453,20 €
2.5 G
635,20 €
5 G
936,80 €
10 G
1.542,60 €
Lieferanten-SKU: EN300-43142-100MG
186,70 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
186,70 €
250 MG
246,50 €
500 MG
363,50 €
1 G
453,20 €
2.5 G
635,20 €
5 G
936,80 €
10 G
1.542,60 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.75
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-43142-100MG
186,70 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-amino-4-tert-butylcyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H21NO2.ClH/c1-10(2,3)8-4-6-11(12,7-5-8)9(13)14;/h8H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,14);1H
InChIKey
GJSIHGMVBVDEET-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43142
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43142
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)