Wichtige Dokumente
ENA189566594
Enamine
5-oxo-5-(2,4,6-trimethylphenyl)pentanoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-43460-100MG
141,20 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-43460-100MG
141,20 €
Iupac Name
5-mesityl-5-oxopentanoic acid
Inchi Code
1S/C14H18O3/c1-9-7-10(2)14(11(3)8-9)12(15)5-4-6-13(16)17/h7-8H,4-6H2,1-3H3,(H,16,17)
InChIKey
ZEMMDCNECWHBGE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43460
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)