Merck
ENA183888780
Enamine
(1-pentyl-1H-1,3-benzodiazol-2-yl)methanol
Größe auswählen
100 MG
134,70 €
250 MG
173,70 €
500 MG
288,10 €
1 G
397,30 €
2.5 G
735,30 €
5 G
1.065,50 €
Lieferanten-SKU: EN300-38867-100MG
134,70 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
134,70 €
250 MG
173,70 €
500 MG
288,10 €
1 G
397,30 €
2.5 G
735,30 €
5 G
1.065,50 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.3
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-38867-100MG
134,70 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(1-pentyl-1H-benzimidazol-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C13H18N2O/c1-2-3-6-9-15-12-8-5-4-7-11(12)14-13(15)10-16/h4-5,7-8,16H,2-3,6,9-10H2,1H3
InChIKey
MBPKUACQBFWOCB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-38867
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-38867
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)