Merck
ENA183042354
Enamine
7-propoxy-2H-chromene-3-carbaldehyde
Größe auswählen
100 MG
185,40 €
250 MG
245,20 €
500 MG
429,80 €
1 G
557,20 €
2.5 G
1.047,30 €
Lieferanten-SKU: EN300-39671-100MG
185,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
185,40 €
250 MG
245,20 €
500 MG
429,80 €
1 G
557,20 €
2.5 G
1.047,30 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-39671-100MG
185,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
7-propoxy-2H-chromene-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C13H14O3/c1-2-5-15-12-4-3-11-6-10(8-14)9-16-13(11)7-12/h3-4,6-8H,2,5,9H2,1H3
InChIKey
BDIAPSQKXAYRQL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39671
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39671
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)