Merck
ENA181911773
Enamine
(1-aminopropan-2-yl)diethylamine
Größe auswählen
100 MG
450,50 €
250 MG
497,30 €
500 MG
639,00 €
1 G
763,80 €
2.5 G
1.168,10 €
5 G
1.567,20 €
10 G
2.160,00 €
Lieferanten-SKU: EN300-37470-100MG
450,50 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
450,50 €
250 MG
497,30 €
500 MG
639,00 €
1 G
763,80 €
2.5 G
1.168,10 €
5 G
1.567,20 €
10 G
2.160,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-37470-100MG
450,50 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N~2~,N~2~-diethyl-1,2-propanediamine
Inchi Code
1S/C7H18N2/c1-4-9(5-2)7(3)6-8/h7H,4-6,8H2,1-3H3
InChIKey
JNFLSJUGIONDMJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37470
Piktogramme
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37470
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)