Wichtige Dokumente
ENA161208844
Enamine
phenyl(pyridin-2-yl)methanamine dihydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-11121-100MG
68,40 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-11121-100MG
68,40 €
mp (Schmelzpunkt)
242-244
Iupac Name
phenyl(2-pyridinyl)methylamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H12N2.2ClH/c13-12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-14-11;;/h1-9,12H,13H2;2*1H
InChIKey
JPRMJNTZFIRAAQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11121
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)