Merck
ENA161173524
Enamine
6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-ol
Größe auswählen
100 MG
163,30 €
250 MG
214,00 €
500 MG
311,50 €
1 G
386,90 €
2.5 G
763,90 €
5 G
1.464,60 €
Lieferanten-SKU: EN300-35771-100MG
163,30 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
163,30 €
250 MG
214,00 €
500 MG
311,50 €
1 G
386,90 €
2.5 G
763,90 €
5 G
1.464,60 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-35771-100MG
163,30 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
31-33
Iupac Name
6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenol
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-13-9-5-6-10-8(7-9)3-2-4-11(10)12/h5-7,11-12H,2-4H2,1H3
InChIKey
IVSJZMUJOFGIOR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35771
Melting Point
31-33
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35771
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)