Merck
ENA159843817
Enamine
pentyl(propan-2-yl)amine
Größe auswählen
100 MG
126,90 €
250 MG
159,40 €
500 MG
260,80 €
1 G
362,20 €
2.5 G
666,40 €
5 G
964,10 €
10 G
1.407,40 €
Lieferanten-SKU: EN300-33563-100MG
126,90 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
126,90 €
250 MG
159,40 €
500 MG
260,80 €
1 G
362,20 €
2.5 G
666,40 €
5 G
964,10 €
10 G
1.407,40 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-33563-100MG
126,90 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-isopropyl-N-pentylamine
Inchi Code
1S/C8H19N/c1-4-5-6-7-9-8(2)3/h8-9H,4-7H2,1-3H3
InChIKey
QCWXZFZXEGTLOV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33563
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)