Merck
ENA155457781
Enamine
(4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)methanamine
Größe auswählen
100 MG
238,70 €
250 MG
320,60 €
500 MG
480,50 €
1 G
602,70 €
2.5 G
992,70 €
5 G
1.642,70 €
10 G
2.411,00 €
Lieferanten-SKU: EN300-30859-100MG
238,70 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
238,70 €
250 MG
320,60 €
500 MG
480,50 €
1 G
602,70 €
2.5 G
992,70 €
5 G
1.642,70 €
10 G
2.411,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.13
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-30859-100MG
238,70 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
41-45
Iupac Name
(4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)methylamine
Inchi Code
1S/C4H8N4/c1-8-3-6-7-4(8)2-5/h3H,2,5H2,1H3
InChIKey
GPTOVFBEQFGLMP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30859
Melting Point
41-45
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30859
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)