Merck
ENA152121091
Enamine
[(3,4-difluorophenyl)methyl](methyl)amine
Größe auswählen
100 MG
152,90 €
250 MG
198,40 €
500 MG
286,80 €
1 G
355,70 €
2.5 G
617,00 €
5 G
1.053,80 €
10 G
1.926,10 €
Lieferanten-SKU: EN300-30409-100MG
152,90 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
152,90 €
250 MG
198,40 €
500 MG
286,80 €
1 G
355,70 €
2.5 G
617,00 €
5 G
1.053,80 €
10 G
1.926,10 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-30409-100MG
152,90 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(3,4-difluorophenyl)-N-methylmethanamine
Inchi Code
1S/C8H9F2N/c1-11-5-6-2-3-7(9)8(10)4-6/h2-4,11H,5H2,1H3
InChIKey
MMNUIVWEFIBTRB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30409
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30409
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)