Merck
ENA066596004
Enamine
1-[2-(benzyloxy)phenyl]ethan-1-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.27
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
mp (Schmelzpunkt)
38-42
Iupac Name
1-[2-(benzyloxy)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C15H14O2/c1-12(16)14-9-5-6-10-15(14)17-11-13-7-3-2-4-8-13/h2-10H,11H2,1H3
InChIKey
ZJABPUSDYOXUKS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15519
Melting Point
38-42
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15519
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)