Merck
ENA066595978
Enamine
4-sulfamoylbenzamide
Größe auswählen
100 MG
81,40 €
250 MG
97,00 €
500 MG
126,90 €
1 G
150,30 €
2.5 G
247,80 €
5 G
410,30 €
10 G
630,00 €
Lieferanten-SKU: EN300-15348-100MG
81,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
81,40 €
250 MG
97,00 €
500 MG
126,90 €
1 G
150,30 €
2.5 G
247,80 €
5 G
410,30 €
10 G
630,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-15348-100MG
81,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
244-246
Iupac Name
4-(aminosulfonyl)benzamide
Inchi Code
1S/C7H8N2O3S/c8-7(10)5-1-3-6(4-2-5)13(9,11)12/h1-4H,(H2,8,10)(H2,9,11,12)
InChIKey
MWFFIRCXGDGFQB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15348
Melting Point
244-246
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15348
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)