Wichtige Dokumente
ENA053246826
Enamine
N,N-diethyl-6-sulfanylpyridine-3-sulfonamide
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
N,N-diethyl-6-sulfanyl-3-pyridinesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H14N2O2S2/c1-3-11(4-2)15(12,13)8-5-6-9(14)10-7-8/h5-7H,3-4H2,1-2H3,(H,10,14)
InChIKey
TZFBNECUDBBASL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12755
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12755
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)