Wichtige Dokumente
ENA048303977
Enamine
2-{2,2-dioxo-2lambda6-thia-3-azatricyclo[6.3.1.0,4,12]dodeca-1(11),4(12),5,7,9-pentaen-3-yl}acetic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-11055-100MG
126,90 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-11055-100MG
126,90 €
Iupac Name
(1,1-dioxido-2H-naphtho[1,8-cd]isothiazol-2-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C12H9NO4S/c14-11(15)7-13-9-5-1-3-8-4-2-6-10(12(8)9)18(13,16)17/h1-6H,7H2,(H,14,15)
InChIKey
BUHOBZOVOOSPQE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11055
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)