Merck
ENA024294280
Enamine
4-{[1-(4-methylphenyl)-5-oxo-2-sulfanylideneimidazolidin-4-ylidene]methyl}benzoic acid
Größe auswählen
100 MG
126,90 €
250 MG
159,40 €
500 MG
260,80 €
1 G
362,20 €
2.5 G
666,40 €
5 G
964,10 €
10 G
1.407,40 €
Lieferanten-SKU: EN300-08240-100MG
126,90 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
126,90 €
250 MG
159,40 €
500 MG
260,80 €
1 G
362,20 €
2.5 G
666,40 €
5 G
964,10 €
10 G
1.407,40 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
338.39
Lieferanten-SKU: EN300-08240-100MG
126,90 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-{(Z)-[1-(4-methylphenyl)-5-oxo-2-thioxo-4-imidazolidinylidene]methyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C18H14N2O3S/c1-11-2-8-14(9-3-11)20-16(21)15(19-18(20)24)10-12-4-6-13(7-5-12)17(22)23/h2-10H,1H3,(H,19,24)(H,22,23)/b15-10-
InChIKey
OWHXDNVZQVNGLA-GDNBJRDFSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08240
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08240
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)