Merck
ENA024293988
Enamine
4-ethoxy-3-methoxybenzohydrazide
Größe auswählen
100 MG
112,60 €
250 MG
142,50 €
500 MG
198,40 €
1 G
241,30 €
2.5 G
433,70 €
5 G
620,90 €
10 G
896,50 €
Lieferanten-SKU: EN300-07948-100MG
112,60 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
112,60 €
250 MG
142,50 €
500 MG
198,40 €
1 G
241,30 €
2.5 G
433,70 €
5 G
620,90 €
10 G
896,50 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-07948-100MG
112,60 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-ethoxy-3-methoxybenzohydrazide
Inchi Code
1S/C10H14N2O3/c1-3-15-8-5-4-7(10(13)12-11)6-9(8)14-2/h4-6H,3,11H2,1-2H3,(H,12,13)
InChIKey
WMRPRLXZKUZZQA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07948
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07948
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)