Merck
ENA018110229
Enamine
[2-amino-1-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]dimethylamine
Größe auswählen
100 MG
113,90 €
250 MG
142,50 €
500 MG
199,70 €
1 G
242,60 €
Lieferanten-SKU: EN300-07194-100MG
113,90 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
113,90 €
250 MG
142,50 €
500 MG
199,70 €
1 G
242,60 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.3
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-07194-100MG
113,90 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(3,4-dimethoxyphenyl)-N~1~,N~1~-dimethyl-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C12H20N2O2/c1-14(2)10(8-13)9-5-6-11(15-3)12(7-9)16-4/h5-7,10H,8,13H2,1-4H3
InChIKey
UEMUYGSFWRCGFY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07194
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07194
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)