Merck
ENA018108554
Enamine
4-oxo-3-propyl-3,4-dihydrophthalazine-1-carbohydrazide
Größe auswählen
100 MG
112,60 €
250 MG
142,50 €
500 MG
198,40 €
1 G
241,30 €
Lieferanten-SKU: EN300-05256-100MG
112,60 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
112,60 €
250 MG
142,50 €
500 MG
198,40 €
1 G
241,30 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-05256-100MG
112,60 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-oxo-3-propyl-3,4-dihydro-1-phthalazinecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C12H14N4O2/c1-2-7-16-12(18)9-6-4-3-5-8(9)10(15-16)11(17)14-13/h3-6H,2,7,13H2,1H3,(H,14,17)
InChIKey
DQTXLPWUPHPJBA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05256
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05256
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)