Merck
ENA018107273
Enamine
1,3-diphenyl-1H-pyrazole-5-carbohydrazide
Größe auswählen
100 MG
146,40 €
250 MG
188,00 €
500 MG
315,40 €
1 G
432,40 €
Lieferanten-SKU: EN300-03783-100MG
146,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
146,40 €
250 MG
188,00 €
500 MG
315,40 €
1 G
432,40 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.31
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-03783-100MG
146,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1,3-diphenyl-1H-pyrazole-5-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C16H14N4O/c17-18-16(21)15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)19-20(15)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H,17H2,(H,18,21)
InChIKey
YYENULVFQZUKFD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03783
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03783
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)