Merck
ENA018105191
Enamine
4-formyl-2-methoxyphenyl 3,4-dichlorobenzene-1-sulfonate
Größe auswählen
100 MG
134,70 €
250 MG
173,70 €
500 MG
288,10 €
1 G
397,30 €
2.5 G
735,30 €
5 G
1.065,50 €
Lieferanten-SKU: EN300-01146-100MG
134,70 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
134,70 €
250 MG
173,70 €
500 MG
288,10 €
1 G
397,30 €
2.5 G
735,30 €
5 G
1.065,50 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
361.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-01146-100MG
134,70 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-formyl-2-methoxyphenyl 3,4-dichlorobenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C14H10Cl2O5S/c1-20-14-6-9(8-17)2-5-13(14)21-22(18,19)10-3-4-11(15)12(16)7-10/h2-8H,1H3
InChIKey
YRAFYFGIKPQTEB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01146
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01146
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)