Merck
CO1H324A9A12
CombiPhos Catalysts Inc
5-(azetidin-3-yl)pyridin-3-ol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.18
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
5-(3-azetidinyl)-3-pyridinol
Inchi Code
1S/C8H10N2O/c11-8-1-6(2-10-5-8)7-3-9-4-7/h1-2,5,7,9,11H,3-4H2
InChIKey
ZLVRXUCMNFRXDA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)