Merck
COMH97F0EF52
Combi-Blocks, Inc.
methyl 2,2,3,3-tetrafluoro-3-methoxypropanoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.09
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
methyl 2,2,3,3-tetrafluoro-3-methoxypropanoate
Inchi Code
1S/C5H6F4O3/c1-11-3(10)4(6,7)5(8,9)12-2/h1-2H3
InChIKey
NDNOUXQCMAHOSA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QV-8875
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QV-8875
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)