Wichtige Dokumente
COMH93D5C703
Combi-Blocks, Inc.
1-Butoxy-2-propanol
About This Item
Iupac Name
1-butoxy-2-propanol
Inchi Code
1S/C7H16O2/c1-3-4-5-9-6-7(2)8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChIKey
RWNUSVWFHDHRCJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-6327
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)