Merck
COMH93D5B9E1
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-1,2-diiodobenzene
Größe auswählen
250 MG
129,23 €
1 G
226,14 €
5 G
558,42 €
Lieferanten-SKU: HA-1230-250MG
129,23 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
129,23 €
1 G
226,14 €
5 G
558,42 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
408.8
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: HA-1230-250MG
129,23 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromo-1,2-diiodobenzene
Inchi Code
1S/C6H3BrI2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
InChIKey
PAZSCXJJBDSVGI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-1230
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-1230
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)