Merck
COMH2F649CCF
Combi-Blocks, Inc.
6-Fluoronaphthalene-2-carboxamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.19
MDL-Nummer:
Iupac Name
6-fluoro-2-naphthamide
Inchi Code
1S/C11H8FNO/c12-10-4-3-7-5-9(11(13)14)2-1-8(7)6-10/h1-6H,(H2,13,14)
InChIKey
YXNVATIHLHJHOI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-6038
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-6038
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)