Merck
COMH0C955861
Combi-Blocks, Inc.
N-Methylpent-4-enamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
113.16
MDL-Nummer:
Iupac Name
N-methyl-4-pentenamide
Inchi Code
1S/C6H11NO/c1-3-4-5-6(8)7-2/h3H,1,4-5H2,2H3,(H,7,8)
InChIKey
WMSBZEVWAHDCGZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-6805
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-6805
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)