Merck
COMH0C955713
Combi-Blocks, Inc.
4-[(Cyclopropylsulfamoyl)methyl]benzoic acid
Größe auswählen
1 G
226,14 €
5 G
558,42 €
10 G
890,70 €
25 G
1.721,40 €
Lieferanten-SKU: LD-2055-1G
226,14 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
226,14 €
5 G
558,42 €
10 G
890,70 €
25 G
1.721,40 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.29
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: LD-2055-1G
226,14 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
4-{[(cyclopropylamino)sulfonyl]methyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H13NO4S/c13-11(14)9-3-1-8(2-4-9)7-17(15,16)12-10-5-6-10/h1-4,10,12H,5-7H2,(H,13,14)
InChIKey
GVELEFIGMHRGII-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-2055
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-2055
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)