Wichtige Dokumente
COMH0423723C
Combi-Blocks, Inc.
2-(4-Chloro-3-methylphenoxy)butanoic acid
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
2-(4-chloro-3-methylphenoxy)butanoic acid
Inchi Code
1S/C11H13ClO3/c1-3-10(11(13)14)15-8-4-5-9(12)7(2)6-8/h4-6,10H,3H2,1-2H3,(H,13,14)
InChIKey
NMMDCNBSSRFWTE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-0394
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-0394
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)